Få mere at vide
4-Klor-6,7-dimethoxyquinazolin, TRC
Artikelnummer. 30349072
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30349072 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30349072 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3653502.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
CAS 13790-39-1
Molekylær formel C10 H9 Cl N2 O2
Mængde 2.5 g
Synonym Fruquintinib Impurity 2
InChI formel InChI=1S/C10H9ClN2O2/c1-14-8-3-6-7(4-9(8)15-2)12-5-13-10(6)11/h3-5H,1-2H3
SMIL COc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OC
IUPAC navn 4-chloro-6,7-methoxyquinazolin
Molekylvægt (g/mol) 224.64
Formel vægt 224.0353