Få mere at vide
4-Klor-6,7-dimethoxyquinazolin, 98%
Artikelnummer. 11492030
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492030 25 g 25g
11482030 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492030 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28405.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 13790-39-1 | C10H9ClN2O2 | 224,64 g/mol
Et nyttigt syntetisk mellemprodukt til fremstilling af epidermale vækstfaktorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Et nyttigt syntetisk mellemprodukt til fremstilling af
epidermale vækstfaktorer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13790-39-1
Molekylær formel C10H9ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 224.64
MDL nummer MFCD01570172
InChI nøgle LLLHRNQLGUOJHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-6,7-dimethoxy-quinazoline, quinazoline, 4-chloro-6,7-dimethoxy, 4-cholro-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-dimethoxy-4-chloroquinazoline, zlchem 87, pubchem9672, acmc-1brd3, 4-chloro-6,7dimethoxyquinazoline, 4-chloro6,7-dimethoxyquinazoline, 4chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
PubChem CID 2769364
IUPAC navn 4-chlor-6,7-dimethoxyquinazolin
SMIL COC1=C(OC)C=C2C(Cl)=NC=NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Smeltepunkt 184 °C til 187 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 224.65
Procent renhed 98%