Få mere at vide
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| CAS | 16372-08-0 |
| Molekylær formel | C6 H6 Cl N3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Tofacitinib Impurity 112 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClN3/c7-5-4-1-2-8-6(4)10-3-9-5/h3H,1-2H2,(H,8,9,10) |
| SMIL | Clc1ncnc2NCCc12 |
| IUPAC navn | 4-chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.58 |
| Formel vægt | 155.025 |