Få mere at vide
4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline, Mikromol™
Beskrivelse
4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline |
| CAS | 183322-18-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H17 Cl N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline, 4-Chloro-6,7-di(2-methoxyethoxy)quinazoline, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-chloroquinazoline |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17ClN2O4/c1-18-3-5-20-12-7-10-11(16-9-17-14(10)15)8-13(12)21-6-4-19-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COCCOc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OCCOC |
| Vis mere |