missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-6,7-bis-(2-chloroethoxy)quinazoline, TRC

Artikelnummer. 30349977
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349977 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349977 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC365052100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-6,7-bis-(2-chloroethoxy)quinazoline
CAS 183322-21-6
Molekylær formel C12 H11 Cl3 N2 O2
Mængde 100 mg
Synonym Erlotinib EP Impurity M
InChI formel InChI=1S/C12H11Cl3N2O2/c13-1-3-18-10-5-8-9(16-7-17-12(8)15)6-11(10)19-4-2-14/h5-7H,1-4H2
SMIL ClCCOc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OCCCl
IUPAC navn 4-chloro-6,7-bis(2-chloroethoxy)quinazoline
Molekylvægt (g/mol) 321.59
Formel vægt 319.9886
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.