Få mere at vide
4-Chloro-6,7-bis-(2-chloroethoxy)quinazoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-6,7-bis-(2-chloroethoxy)quinazoline |
| CAS | 183322-21-6 |
| Molekylær formel | C12 H11 Cl3 N2 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Erlotinib EP Impurity M |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11Cl3N2O2/c13-1-3-18-10-5-8-9(16-7-17-12(8)15)6-11(10)19-4-2-14/h5-7H,1-4H2 |
| SMIL | ClCCOc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OCCCl |
| IUPAC navn | 4-chloro-6,7-bis(2-chloroethoxy)quinazoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 321.59 |
| Formel vægt | 319.9886 |