Få mere at vide
4-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta-4,5-thieno[2,3-d]pyrimidine, 96%
Artikelnummer. 15428355
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428355 1 g 1g
15465155 250 mg 250mg
15438355 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428355 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33184.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40106-58-9 | C11H11ClN2S | 238.733 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40106-58-9
Molekylær formel C11H11ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 238.733
MDL nummer MFCD05865130
InChI nøgle AUYMUMFPLSANID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5h-cyclohepta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine, 5h-cyclohepta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-6,7,8,9-tetrahydro, 3-chloro-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.5.0.0 2,7 tetradeca-1 9 ,2 7 ,3,5-tetraene, 4-chloro-5,6,7,8,9-pentahydrocyclohepta 1,2-d pyrimidino 4,5-b thiophene, 3-chloro-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.5.0.0 2 ,? tetradeca-1 9 ,2,4,6-tetraene, 4-chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5h-cyclohepta-4,5 thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5h-cyclohepta-4,5-thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5h-cyclohepta 4.5 thieno 2.3-d pyrimidine, 3-chloro-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.5.0.0?,? tetradeca-1 9 ,2,4,6-tetraene
PubChem CID 2794752
IUPAC navn 4-chlor-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[2,3]thieno[2,4-d]pyrimidin
SMIL C1CCC2=C(CC1)SC3=C2C(=NC=N3)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta-4,5-thieno[2,3-d]pyrimidine
Smeltepunkt 64°C to 66°C
Mængde 1 g
Formel vægt 238.74
Procent renhed 96%