Få mere at vide
4-Chloro-5-sulfamoylphthalimide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-5-sulfamoylphthalimide |
| CAS | 3861-99-2 |
| Molekylær formel | C8H5ClN2O4S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 6-Chloro-1,3-dioxo-5-isoindolinesulfonamide, 6-Chloro-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindole-5-sulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5ClN2O4S/c9-5-1-3-4(8(13)11-7(3)12)2-6(5)16(10,14)15/h1-2H,(H2,10,14,15)(H,11,12,13) |
| SMIL | NS(=O)(=O)c1cc2C(=O)NC(=O)c2cc1Cl |
| IUPAC navn | 6-chloro-1,3-dioxoisoindole-5-sulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.65 |
| Formel vægt | 259.9659 |