Få mere at vide
4-Chloro-5-sulfamoylanthranilic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-5-sulfamoylanthranilic Acid Methyl Ester |
| CAS | 3994-89-6 |
| Molekylær formel | C8H9ClN2O4S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-Amino-5-(aminosulfonyl)-4-chlorobenzoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClN2O4S/c1-15-8(12)4-2-7(16(11,13)14)5(9)3-6(4)10/h2-3H,10H2,1H3,(H2,11,13,14) |
| SMIL | COC(=O)c1cc(c(Cl)cc1N)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | methyl 2-amino-4-chloro-5-sulfamoylbenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.69 |
| Formel vægt | 263.9972 |