missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-5-sulfamoylanthranilic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30353505
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353505 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353505 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37512525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-5-sulfamoylanthranilic Acid Methyl Ester
CAS 3994-89-6
Molekylær formel C8H9ClN2O4S
Mængde 25 mg
Synonym 2-Amino-5-(aminosulfonyl)-4-chlorobenzoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C8H9ClN2O4S/c1-15-8(12)4-2-7(16(11,13)14)5(9)3-6(4)10/h2-3H,10H2,1H3,(H2,11,13,14)
SMIL COC(=O)c1cc(c(Cl)cc1N)S(=O)(=O)N
IUPAC navn methyl 2-amino-4-chloro-5-sulfamoylbenzoate
Molekylvægt (g/mol) 264.69
Formel vægt 263.9972
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.