Få mere at vide
4-chlor-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine |
| Smeltepunkt | 125 °C til 129 °C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 246.72 |
| Procent renhed | 98% |