Få mere at vide
4-klor-5-nitro-o-phenylendiamin, 98%
Artikelnummer. 10771444 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10771444 25 g Glasflaske 25g
10561622 1 g Glasflaske 1g
10610453 5 g Glasflaske 5g
11985261 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10771444 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 350660250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
CAS: 67073-39-6 | C6H6ClN3O2 | 187,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67073-39-6
Molekylær formel C6H6ClN3O2
Molekylvægt (g/mol) 187.58
MDL nummer MFCD03427594
InChI nøgle LOQLMWFVXRZASN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-nitro-o-phenylenediamine, 4-chloro-5-nitro-1,2-benzenediamine, 5-chloro-4-nitrobenzene-1,2-diamine, 4-chloro-5-nitro-1,2-phenylenediamine, 4-chloro-5-nitro-benzene-1,2-diamine, 1,2-benzenediamine, 4-chloro-5-nitro
PubChem CID 5702618
IUPAC navn 4-chlor-5-nitrobenzen-1,2-diamin
SMIL NC1=CC(Cl)=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-chloro-5-nitro-o-phenylenediamine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 189,0 °C til 193,0 °C
Farve Rød
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 187.59
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-5-nitro-o-phenylenediamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.