Få mere at vide
4-chlor-5-methylbenzen-1,2-diamin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10586975
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10586975 5 g 5g
10589972 1 g 1g
10283092 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10586975 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00770DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 63155-04-4
Molekylær formel C7H9ClN2
Molekylvægt (g/mol) 156.613
MDL nummer MFCD00221471
InChI nøgle HOFKXNBVTNUDSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2801468
IUPAC navn 4-chlor-5-methylbenzen-1,2-diamin
SMIL CC1=CC(=C(C=C1Cl)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-5-methylbenzene-1, 2-diamine
CAS min % 95.0
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 95%
Synonym 1,2-benzenediamine,4-chloro-5-methyl, 4-chloro-5-methyl-1,2-phenylenediamine, 4mrh, pubchem22761, 2-chloro-4,5-diaminotoluene, 2-amino-4-chloro-5-methylphenyl amine, 4-chloro-5-methyl-benzene-1,2-diamine, 5-chloro-4-methyl-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-chloro-5-methyl, 4-chloranyl-5-methyl-benzene-1,2-diamine
Formel vægt 156.62
Procent renhed 95%