Få mere at vide
4-chlor-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10262392
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10262392 1 g 1g
10597834 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10262392 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AW01194DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 306934-78-1
Molekylær formel C13H9ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 260.74
MDL nummer MFCD02179828
InChI nøgle LRTKDTZXCFGPEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-methyl-6-phenylthieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-methyl-6-phenylthiopheno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-methyl-6-phenyl, 4-chloranyl-5-methyl-6-phenyl-thieno 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 2735772
IUPAC navn 4-chlor-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidin
SMIL CC1=C(SC2=NC=NC(Cl)=C12)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2, 3-d]pyrimidine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 260.75
Procent renhed 97%