Få mere at vide
4-chlor-5-methoxy-2-(2-pyridyl)pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15496337
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15496337 1 g 1g
15418515 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33519.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 321432-82-0
Molekylær formel C10H8ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 221.64
MDL nummer MFCD00215412
InChI nøgle BTHRCJACYHBCHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-methoxy-2-2-pyridinyl pyrimidine, 4-chloro-5-methoxy-2-pyridin-2-yl pyrimidine, 4-chloro-5-methoxy-2-2-pyridyl pyrimidine, 4-chloro-5-methoxy-2-2-pyridinyl-pyrimidine
PubChem CID 2763500
IUPAC navn 4-chlor-5-methoxy-2-pyridin-2-ylpyrimidin
SMIL COC1=CN=C(N=C1Cl)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-5-methoxy-2-(2-pyridyl)pyrimidine
Smeltepunkt 168°C to 171°C
Farve Grå
Mængde 1 g
Formel vægt 221.6
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof