missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-5-hydroxy-2-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30366064
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366064 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366064 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36696550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-5-hydroxy-2-nitrobenzoic Acid Methyl Ester
CAS 1113049-82-3
Molekylær formel C8H6ClNO5
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6ClNO5/c1-15-8(12)4-2-7(11)5(9)3-6(4)10(13)14/h2-3,11H,1H3
SMIL COC(=O)c1cc(O)c(Cl)cc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn methyl 4-chloro-5-hydroxy-2-nitrobenzoate
Molekylvægt (g/mol) 231.59
Formel vægt 230.9935
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.