Få mere at vide
4-Chloro-5-fluoro-o-phenylenediamine, 98%
Artikelnummer. 11431698
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431698 5 g 5g
11421698 1 g 1g
11441698 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11431698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13953.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 139512-70-2 | C6H6ClFN2 | 160.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139512-70-2
Molekylær formel C6H6ClFN2
Molekylvægt (g/mol) 160.58
MDL nummer MFCD00042485
InChI nøgle BSMPRJISGCTCDC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 735773
IUPAC navn 4-chlor-5-fluorbenzen-1,2-diamin
SMIL NC1=CC(F)=C(Cl)C=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-5-fluoro-o-phenylenediamine
Smeltepunkt 110°C to 114°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Synonym 1,2-diamino-4-chloro-5-fluorobenzene, 4-chloro-5-fluoro-o-phenylenediamine, 4-chloro-1,2-diamino-5-fluorobenzene, 4-chloro-5-fluoro-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine,4-chloro-5-fluoro, 1-chloro-4,5-diamino-2-fluorobenzene, 1,2-benzenediamine, 4-chloro-5-fluoro, 5-chloro-4-fluorobenzene-1,2-diamine, timtec-bb sbb003959, buttpark 44\03-90
Formel vægt 160.58
Procent renhed 98%