missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-5-fluoro-2-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 129951-45-7 |
| Molekylær formel | C7H3ClFNO4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3ClFNO4/c8-4-2-6(10(13)14)3(7(11)12)1-5(4)9/h1-2H,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(F)c(Cl)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-chloro-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.55 |
| Formel vægt | 218.9735 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?