missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-5-fluoro-2-nitrobenzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30355989
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355989 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355989 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3670151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-5-fluoro-2-nitrobenzoic Acid
CAS 129951-45-7
Molekylær formel C7H3ClFNO4
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H3ClFNO4/c8-4-2-6(10(13)14)3(7(11)12)1-5(4)9/h1-2H,(H,11,12)
SMIL OC(=O)c1cc(F)c(Cl)cc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-chloro-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 219.55
Formel vægt 218.9735
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.