missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-5-fluoro-2-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 129951-45-7 |
| Molekylær formel | C7H3ClFNO4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3ClFNO4/c8-4-2-6(10(13)14)3(7(11)12)1-5(4)9/h1-2H,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(F)c(Cl)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-chloro-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.55 |
| Formel vægt | 218.9735 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?