missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-5-fluoro-2-nitrobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1113049-81-2 |
| Molekylær formel | C8H5ClFNO4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5ClFNO4/c1-15-8(12)4-2-6(10)5(9)3-7(4)11(13)14/h2-3H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cc(F)c(Cl)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | methyl 4-chloro-5-fluoro-2-nitrobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.58 |
| Formel vægt | 232.9891 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?