Få mere at vide
4-Chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine |
| CAS | 1801-06-5 |
| Molekylær formel | C5 H4 Cl F N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Capecitabine Impurity 36 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4ClFN2O/c1-10-5-8-2-3(7)4(6)9-5/h2H,1H3 |
| SMIL | COc1ncc(F)c(Cl)n1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.549 |
| Formel vægt | 162 |