missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-5-(dimethylamino)-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)pyridazin-3(2H)-one, TRC

Artikelnummer. 30363213
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363213 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363213 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC883020250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metflurazon
CAS 23576-23-0
Molekylær formel C13 H11 Cl F3 N3 O
Mængde 250 mg
Synonym 3(2H)-Pyridazinone, 4-chloro-5-(dimethylamino)-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)- (8CI), 4-Chloro-5-(dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3(2H)-pyridazinone (ACI), 1-m-Trifluoromethylphenyl-4-dimethylamino-5-chloropyridaz-6-one, 4-Chloro-5-(dimethylamino)-2,3-dihydro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridazinone, 4-Chloro-5-(dimethylamino)-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-3(2H)-pyridazinone, 6706-3197, Metflurazon, Metflurazone, Methylnorflurazon, S 6706, SAN 6706, SAN-H 6706, Sandoz 6706, 4-chloro-5-(dimethylamino)-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)pyridazin-3(2H)-one, 3(2H)-Pyridazinone, 4-chloro-5-(dimethylamino)-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)- (8CI), 4-Chloro-5-(dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3(2H)-pyridazinone (ACI), 1-m-Trifluoromethylphenyl-4-dimethylamino-5-chloropyridaz-6-one, 4-Chloro-5-(dimethylamin
InChI formel InChI=1S/C13H11ClF3N3O/c1-19(2)10-7-18-20(12(21)11(10)14)9-5-3-4-8(6-9)13(15,16)17/h3-7H,1-2H3
SMIL CN(C)C1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)c2cccc(c2)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-chloro-5-(dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3-one
Molekylvægt (g/mol) 317.694
Formel vægt 317.054
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.