missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-5-chlorosulfonyl Salicylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-5-chlorosulfonyl Salicylic Acid |
| CAS | 14665-31-7 |
| Molekylær formel | C7H4Cl2O5S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Chloro-5-(chlorosulfonyl)-2-hydroxybenzoic Acid, 4-Chloro-5-(chlorosulfonyl)salicylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O5S/c8-4-2-5(10)3(7(11)12)1-6(4)15(9,13)14/h1-2,10H,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(c(Cl)cc1O)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 4-chloro-5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.07 |
| Formel vægt | 269.9156 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?