Få mere at vide
4-Chloro-5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine, 96%
Artikelnummer. 15468375
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468375 250 mg 250mg
15448375 1 g 1g
15458375 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15468375 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33260.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 331761-46-7 | C12H6Cl2N2S | 281.154 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 331761-46-7
Molekylær formel C12H6Cl2N2S
Molekylvægt (g/mol) 281.154
MDL nummer MFCD01038375
InChI nøgle QDMQHIKVIOWCGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-4-chlorophenyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-4-chloro-phenyl-thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-4-chlorophenyl, 4-chloro-5-4-chlorophenyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloranyl-5-4-chlorophenyl thieno 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 708755
IUPAC navn 4-chlor-5-(4-chlorphenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CSC3=C2C(=NC=N3)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Smeltepunkt 139.5°C to 141°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 281.16
Procent renhed 96%