Få mere at vide
4-chlor-5-(2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10028961
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10028961 1 g 1g
10284874 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10028961 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AW00007DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 189681-04-7
Molekylær formel C10H5ClN2S2
Molekylvægt (g/mol) 252.73
MDL nummer MFCD00174019
InChI nøgle VNWBUFWVNCUUKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-2-thienyl, 4-chloro-5-2-thienyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 735732
SMIL ClC1=C2C(SC=C2C2=CC=CS2)=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-5-(2-thienyl)thieno[2, 3-d]pyrimidine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 4-chlor-5-(thiophen-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin
Formel vægt 252.75
Procent renhed 95%