Få mere at vide
4-klor-5-(2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidin, 97%
Artikelnummer. 15446457
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446457 5 g 5g
15448545 250 mg 250mg
15436457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15446457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33610.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 189681-04-7 | C10H5ClN2S2 | 252,73 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 189681-04-7
Molekylær formel C10H5ClN2S2
Molekylvægt (g/mol) 252.73
MDL nummer MFCD00174019
InChI nøgle VNWBUFWVNCUUKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-2-thienyl, 4-chloro-5-2-thienyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 735732
IUPAC navn 4-chlor-5-thiophen-2-ylthieno[2,3-d]pyrimidin
SMIL ClC1=C2C(SC=C2C2=CC=CS2)=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-5-(2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Mængde 5 g
Formel vægt 252.75
Procent renhed 97%