Få mere at vide
4-klor-5-(2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-5-(2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidine |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 252.75 |
| Procent renhed | 97% |