Få mere at vide
4-Chloro-4-methyl-5-methylene-1,3-dioxolan-2-one (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-4-methyl-5-methylene-1,3-dioxolan-2-one |
| CAS | 95579-71-8 |
| Molekylær formel | C5 H5 Cl O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Olmesartan Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5ClO3/c1-3-5(2,6)9-4(7)8-3/h1H2,2H3 |
| SMIL | CC1(Cl)OC(=O)OC1=C |
| IUPAC navn | 4-chloro-4-methyl-5-methylene-1,3-dioxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.544 |
| Formel vægt | 147.9927 |