missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-4'-isopropyl-butyrophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-4'-isopropyl-butyrophenone |
| CAS | 70289-38-2 |
| Molekylær formel | C13H17OCl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Chloro-1-[4-(1-methylethyl)phenyl]-1-butanone, Butyrophenone, 4-chloro-4'-isopropyl- (6CI), 4-Chloro-1-[4-(1-methylethyl)phenyl]-1-butanone, 3-Chloropropyl 4-isopropylphenyl ketone, 4-Chloro-1-(4-isopropylphenyl)-1-butanone, NSC 163136 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17ClO/c1-10(2)11-5-7-12(8-6-11)13(15)4-3-9-14/h5-8,10H,3-4,9H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCCl |
| IUPAC navn | 4-chloro-1-(4-propan-2-ylphenyl)butan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.72 |
| Formel vægt | 224.0968 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?