Få mere at vide
4-klor-4'-hydroxybiphenyl, TRC
Artikelnummer. 30362860
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362860 50 mg
30354393 100 mg
30360400 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30362860 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC58583550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28034-99-3
Molekylær formel C12H9OCl
Molekylvægt (g/mol) 204.65
Synonym 4-Hydroxy-4'-chlorobiphenyl, 4'-Chloro-4-biphenylol, 4'-Hydroxy-4-chlorobiphenyl, p-Chloro-p'-hydroxybiphenyl, 4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-4-ol, 4-(4-Chlorophenyl)phenol, 4-(4'-Chlorophenyl)phenol, 4-Chloro-4'-biphenylol
IUPAC navn 4-(4-chlorophenyl)phenol
SMIL Oc1ccc(cc1)c2ccc(Cl)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-4'-hydroxybiphenyl
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9ClO/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,14H
Formel vægt 204.0342