Få mere at vide
4-klor-4'-hydroxybiphenyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-4'-hydroxybiphenyl |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClO/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,14H |
| Formel vægt | 204.0342 |