Få mere at vide
4-klor-4'-fluorobutyrophenon, Mikromol™
Beskrivelse
4-Klor-4'-fluorobutyrophenon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone |
| CAS | 3874-54-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H10 Cl F O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10ClFO/c11-7-1-2-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,1-2,7H2 |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCCl |
| IUPAC navn | 4-klor-1-(4-fluorfenyl)butan-1-on |
| Vis mere |