Få mere at vide
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridinhydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11338956
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338956 250 mg 250mg
11328956 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19556.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 732306-24-0 | C6H4Cl2F3N | 218,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 732306-24-0
Molekylær formel C6H4Cl2F3N
Molekylvægt (g/mol) 218.00
MDL nummer MFCD04972770
InChI nøgle HCKXJUZITVCDND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridinehydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine, chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hcl, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride, 3-chloro-4-trifluoromethyl pyridine hydrochlrorid, 4-chloranyl-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride salt
PubChem CID 2782815
IUPAC navn 4-chlor-3-(trifluormethyl)pyridinhydrochlorid
SMIL Cl.FC(F)(F)C1=C(Cl)C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Smeltepunkt ∼135 °C (sublimation)
Mængde 250 mg
Formel vægt 218.01
Procent renhed 97%