Få mere at vide
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15214398 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15214398 5 g 5g
15204398 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15214398 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454770050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 732306-24-0
Molekylær formel C6H4Cl2F3N
Molekylvægt (g/mol) 218
MDL nummer MFCD04972770
InChI nøgle HCKXJUZITVCDND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridinehydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine, chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hcl, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride, 3-chloro-4-trifluoromethyl pyridine hydrochlrorid, 4-chloranyl-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride salt
PubChem CID 2782815
SMIL Cl.FC(F)(F)C1=C(Cl)C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Smeltepunkt 152.0°C to 154.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Mængde 5 g
IUPAC navn 4-chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formel vægt 218.01
Procent renhed 0.97
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.