Få mere at vide
4-Chloro-3-sulfobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-3-sulfobenzoic Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO5S/c8-5-2-1-4(7(9)10)3-6(5)14(11,12)13/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12,13) |
| Formel vægt | 235.9546 |