Få mere at vide
4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl Chloride (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl Chloride |
| CAS | 70049-77-3 |
| Molekylær formel | C7H5Cl2NO3S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl2NO3S/c8-5-2-1-4(7(9)11)3-6(5)14(10,12)13/h1-3H,(H2,10,12,13) |
| SMIL | NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)Cl |
| IUPAC navn | 4-chloro-3-sulfamoylbenzoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.09 |
| Formel vægt | 252.9367 |