Få mere at vide
4-klor-3-sulfamoylbenzoesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17951406
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17951406 25 mg
17921646 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17951406 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0477.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-klor-3-sulfamoylbenzoesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid
CAS 1205-30-7
Analyt- eller komponentnavne 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H6 Cl N O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid, Indapamide Related Compound E, Clopamide Impurity C
InChI formel InChI=1S/C7H6ClNO4S/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)14(9,12)13/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
SMIL NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)O
IUPAC navn 4-chlor-3-sulfamoylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 235.64
Mængde 25 mg
Formel vægt 234,9706 g/mol