Få mere at vide
4-Chloro-3-nitroquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-3-nitroquinoline |
| CAS | 39061-97-7 |
| Molekylær formel | C9 H5 Cl N2 O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5ClN2O2/c10-9-6-3-1-2-4-7(6)11-5-8(9)12(13)14/h1-5H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cnc2ccccc2c1Cl |
| IUPAC navn | 4-chloro-3-nitroquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.6 |
| Formel vægt | 208.004 |