Få mere at vide
4-chlor-3-nitrophenyl isothiocyanat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10506035
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10506035 5 g 5g
10016662 10 g 10g
10162884 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10506035 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01784DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 127142-66-9
Molekylær formel C7H3ClN2O2S
Molekylvægt (g/mol) 214.623
InChI nøgle ZXGZBHIDSJXKLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate, 4-chloro-3-nitrophenylisothiocyanate, acmc-1c0qb, 4-chloro-3-nitrobenzenisothiocyanate, #, benzene,1-chloro-4-isothiocyanato-2-nitro, 1-chloranyl-4-isothiocyanato-2-nitro-benzene
PubChem CID 145581
IUPAC navn 1-chlor-4-isothiocyanato-2-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1N=C=S)[N+](=O)[O-])Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 214.63
Procent renhed 97%