Få mere at vide
4-Chloro-3-nitrophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-3-nitrophenol |
| CAS | 610-78-6 |
| Molekylær formel | C6H4ClNO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Chloro-5-hydroxynitrobenzene, 3-Nitro-4-chlorophenol, NSC 211001 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO3/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8(10)11/h1-3,9H |
| SMIL | Oc1ccc(Cl)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-chloro-3-nitrophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.55 |
| Formel vægt | 172.988 |