Få mere at vide
4-Chloro-3-nitrophenol, 99%
Artikelnummer. 11388225
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388225 5 g 5g
11398225 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388225 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10108.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 610-78-6 | C6H4ClNO3 | 173.552 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 610-78-6
Molekylær formel C6H4ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 173.552
MDL nummer MFCD00043546
InChI nøgle JUIKCULGDIZNDI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69127
IUPAC navn 4-chlor-3-nitrophenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)[N+](=O)[O-])Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-nitrophenol
Smeltepunkt 124°C to 129°C
Lugt Characteristic
Mængde 5 g
Beilstein 2094546
Synonym phenol, 4-chloro-3-nitro, 4-chloro-3-nitro-phenol, 4chloro-3-nitrophenol, pubchem10459, 4-chlor-3-nitro-phenol, 3-nitro-4-chloro phenol, acmc-1azj5, phenol,4-chloro-3-nitro, 4-chloranyl-3-nitro-phenol, 2-chloro-5-hydroxy nitrobenzene
Formel vægt 173.56
Procent renhed 99%