Få mere at vide
4-chloro-3-nitrophenol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10611653 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
25g; Glass bottle
Artikelnummer.
10611653 25g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10611653 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 369590250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-chloro-3-nitrophenol
CAS 610-78-6
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 125°C to 129°C
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H4ClNO3
Lineær formel ClC6H3(NO2)OH
MDL nummer MFCD00043546
Mængde 25 g
Beilstein 06, IV, 1352
Synonym phenol, 4-chloro-3-nitro, 4-chloro-3-nitro-phenol, 4chloro-3-nitrophenol, pubchem10459, 4-chlor-3-nitro-phenol, 3-nitro-4-chloro phenol, acmc-1azj5, phenol,4-chloro-3-nitro, 4-chloranyl-3-nitro-phenol, 2-chloro-5-hydroxy nitrobenzene
InChI nøgle JUIKCULGDIZNDI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)[N+](=O)[O-])Cl
IUPAC navn 4-chloro-3-nitrophenol
Molekylvægt (g/mol) 173.56
PubChem CID 69127
Formel vægt 173.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-3-nitrophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.