Få mere at vide
4-klor-3-nitrocoumarin, 98%
Artikelnummer. 11332097
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332097 5 g 5g
11322097 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07908.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 38464-20-9 | Molekylformel: C9H4ClNO4 | Molekylvægt: 225,584 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Applikationer
4-klor-3-nitrocoumarin bruges til syntese og antimikrobiel aktivitet af nye 4-heteroarylamino coumarinderivater, der indeholder nitrogen og svovl som heteroatomer.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Bemærk
Opbevar væk fra stærke oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den under kølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38464-20-9
Molekylær formel C9H4ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 225.584
MDL nummer MFCD00051670
InChI nøgle OFLRQEKOAGDHKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrocoumarin, 4-chloro-3-nitro-2h-chromen-2-one, 4-chloro-3-nitro-chromen-2-one, 3-nitro-4-chlorocoumarin, pubchem8672, acmc-1ahgg, 4-chloranyl-3-nitro-chromen-2-one, 4-chloro-3-nitro-1-benzopyran-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one,4-chloro-3-nitro
PubChem CID 688979
IUPAC navn 4-chlor-3-nitroromen-2-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=C(C(=O)O2)[N+](=O)[O-])Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-nitrocoumarin
Smeltepunkt ∽162 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 883649
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 225.59
Procent renhed 98%