Få mere at vide
4-klor-3-nitrocinnaminsyre methylester, TRC
Artikelnummer. 30366653
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30366653 5 g
1 options
Artikelnummer. 30366653 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5971635G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-nitrocinnamic Acid Methyl Ester
CAS 877065-30-0
Molekylær formel C10H8ClNO4
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H8ClNO4/c1-16-10(13)5-3-7-2-4-8(11)9(6-7)12(14)15/h2-6H,1H3/b5-3+
SMIL COC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn methyl(E)-3-(4-chlor-3-nitrophenyl)prop-2-enoat
Molekylvægt (g/mol) 241.63
Formel vægt 241.0142