Få mere at vide
4-klor-3-nitrocinnaminsyre methylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-3-nitrocinnamic Acid Methyl Ester |
| CAS | 877065-30-0 |
| Molekylær formel | C10H8ClNO4 |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClNO4/c1-16-10(13)5-3-7-2-4-8(11)9(6-7)12(14)15/h2-6H,1H3/b5-3+ |
| SMIL | COC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | methyl(E)-3-(4-chlor-3-nitrophenyl)prop-2-enoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.63 |
| Formel vægt | 241.0142 |