Få mere at vide
4-klor-3-nitrocinnaminsyre, 98%
Artikelnummer. 11487147
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487147 100 g 100g
11467147 5 g 5g
11477147 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14954.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 20797-48-2 | C9H6ClNO4 | 227,6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20797-48-2
Molekylær formel C9H6ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 227.6
MDL nummer MFCD00063311
InChI nøgle QBDALTIMHOITIU-DUXPYHPUSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrocinnamic acid, trans-4-chloro-3-nitrocinnamic acid, 3-4-chloro-3-nitrophenyl acrylic acid, e-3-4-chloro-3-nitrophenyl acrylic acid, 2e-3-4-chloro-3-nitrophenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-chloro-3-nitrophenyl prop-2-enoic acid, 4-chloro-3-nitro-cinnamic acid, 3-nitro-4-chlorocinnamic acid, qbdaltimhoitiu-duxpyhpusa, 3-4-chloro-3-nitrophenyl propenoic acid
PubChem CID 688108
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)[N+](=O)[O-])Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-nitrocinnamic acid
Smeltepunkt 186 °C til 188 °C
Mængde 100 g
Formel vægt 227.61
Procent renhed 98%