Få mere at vide
4-Chloro-3-nitrobenzoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-3-nitrobenzoyl Chloride |
| CAS | 38818-50-7 |
| Molekylær formel | C7H3Cl2NO3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4-Chloro-3-nitro-benzoyl Chloride, 4-Chloro-3-nitrobenzoic Acid Chloride, 3-Nitro-4-chlorobenzoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Cl2NO3/c8-5-2-1-4(7(9)11)3-6(5)10(12)13/h1-3H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)Cl |
| IUPAC navn | 4-chloro-3-nitrobenzoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.01 |
| Formel vægt | 218.949 |