Få mere at vide
4-chlor-3-nitrobenzensulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490177
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490177 5 g 5g
11400187 25 g 25g
11410187 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21632.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-08-5 | C6H3Cl2NO4S | 256.053 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-08-5
Molekylær formel C6H3Cl2NO4S
Molekylvægt (g/mol) 256.053
MDL nummer MFCD00007440
InChI nøgle SEWNAJIUKSTYOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 4-chloro-3-nitrobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-nitro, yellow sulfon chloride, 3-nitro-4-chlorobenzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-nitrobenzenesulphonyl chloride, 4-chloro-3-nitro benzene sulfonyl chloride, chloro 4-chloro-3-nitrophenyl sulfone, ksc486m2p, sewnajiukstyop-uhfffaoysa
PubChem CID 7323
IUPAC navn 4-chlor-3-nitrobenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-])Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-nitrobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 58°C to 61°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1978600
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 256.07
Procent renhed 98%