Få mere at vide
4-klor-3-nitroanisol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-3-nitroanisole |
| CAS | 10298-80-3 |
| Molekylær formel | C7H6NO3Cl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | NSC 47339, 1-Chloro-4-methoxy-2-nitrobenzene, 2-Nitro-4-methoxychlorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(Cl)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-chloro-4-methoxy-2-nitrobenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.58 |
| Formel vægt | 187.0036 |